3,5-Dichloro-4-methylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903818-10G
OR903818-25G
OR903818-5G
APOSOR903818-10GEA
151
EUR
APOSOR903818-10G
APOSOR903818-25G
APOSOR903818-5G
3,5-Dichloro-4-methylaniline 98%
3,5-Dichloro-4-methylaniline
Formule:
C7H7Cl2N Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00266300 CAS nummer: 54730-35-7 |