6-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903838-1G
OR903838-250MG
APOSOR903838-1GEA
54.1
EUR
APOSOR903838-1G
APOSOR903838-250MG
6-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Formule:
C₆H₈ClN₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09756954 CAS nummer: 31058-83-0 |