4,5-Dichloropyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903869-1G OR903869-5G
APOSOR903869-1GEA 64.3 EUR
APOSOR903869-1G APOSOR903869-5G
4,5-Dichloropyrimidine 98%
4,5-Dichloropyrimidine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148.9800 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09743880
CAS nummer: 6554-61-6