(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903871-1G OR903871-5G
APOSOR903871-1GEA 0 EUR
APOSOR903871-1G APOSOR903871-5G
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 97%
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659510
CAS nummer: 120466-66-2