(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903901-1G OR903901-5G
APOSOR903901-1GEA 54.1 EUR
APOSOR903901-1G APOSOR903901-5G
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol 95%
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol
Formule: C₈H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059823
CAS nummer: 90226-87-2