6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR903923-1G OR903923-250MG
APOSOR903923-1GEA 58.4 EUR
APOSOR903923-1G APOSOR903923-250MG
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11518983
CAS nummer: 474708-88-8