2-Amino-6-chloro-4-methylbenzothiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Chloro-4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
OR903958-1G OR903958-250MG
APOSOR903958-1GEA 687 EUR
APOSOR903958-1G APOSOR903958-250MG
2-Amino-6-chloro-4-methylbenzothiazole 95%
2-Amino-6-chloro-4-methylbenzothiazole
Formule: C₈H₇ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 38338-21-5