5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903973-1G OR903973-250MG
APOSOR903973-1GEA 131 EUR
APOSOR903973-1G APOSOR903973-250MG
5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine 95%
5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine
Formule: C₅H₆BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08705763
CAS nummer: 74290-69-0