tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904169-1G OR904169-5G
APOSOR904169-1GEA 161 EUR
APOSOR904169-1G APOSOR904169-5G
tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate 97%
tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09788609
CAS nummer: 255735-88-7