2-(5-Methyl-2-thienyl)azepane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904171-1G OR904171-250MG
APOSOR904171-1GEA 1560 EUR
APOSOR904171-1G APOSOR904171-250MG
2-(5-Methyl-2-thienyl)azepane 95%
2-(5-Methyl-2-thienyl)azepane
Formule: C₁₁H₁₇NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05190319
CAS nummer: 527674-20-0