2-Methoxynicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Methoxypyridine-3-carboxylic acid
OR9042-25G OR9042-5G OR9042-1G
APOSOR9042-25GEA 19.1 EUR
APOSOR9042-25G APOSOR9042-5G APOSOR9042-1G
2-Methoxynicotinic acid 98%
2-Methoxynicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Smeltpunt: 146…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085110
CAS nummer: 16498-81-0