1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904228-1G OR904228-250MG
APOSOR904228-1GEA 366 EUR
APOSOR904228-1G APOSOR904228-250MG
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₇H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02056541
CAS nummer: 676348-38-2