Ethylene glycol monovinyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Vinyl Cellosolve, Ethylene glycol vinyl ether, 2-Vinyloxyethanol, Vinyl Glycol, 2-(Vinyloxy)ethan-1-ol
OR904259-100G OR904259-1KG OR904259-500G OR904259-5G OR904259-25G
APOSOR904259-100GEA 95 EUR
APOSOR904259-100G APOSOR904259-1KG APOSOR904259-500G APOSOR904259-5G APOSOR904259-25G
Ethylene glycol monovinyl ether 97%
Ethylene glycol monovinyl ether
Formule: C₄H₈O₂
Kookpunt: 143 °C
Dichtheid: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192151
CAS nummer: 764-48-7
UN: 3271
ADR: 3,III