5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904269-1G OR904269-25G OR904269-5G
APOSOR904269-1GEA 26.3 EUR
APOSOR904269-1G APOSOR904269-25G APOSOR904269-5G
5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formule: C₄H₇N₃OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01203002
CAS nummer: 15884-86-3