Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR904285-1G OR904285-25G OR904285-5G
APOSOR904285-1GEA 29.2 EUR
APOSOR904285-1G APOSOR904285-25G APOSOR904285-5G
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Smeltpunt: 170…190 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00590200
CAS nummer: 372089-59-3