Pyrazinamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyrazinecarboxamide, Pyrazine-2-carboxamide, 2-Pyrazinecarboxamide
OR9043-100G OR9043-500G
APOSOR9043-100GEA 130 EUR
APOSOR9043-100G APOSOR9043-500G
Pyrazinamide 98%
Pyrazinamide
Formule: C₅H₅N₃O
Smeltpunt: 189…191 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006132
CAS nummer: 98-96-4
EINECS: 202-717-6