3,3-Dimethylpiperidin-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904308-1G OR904308-250MG
APOSOR904308-1GEA 169 EUR
APOSOR904308-1G APOSOR904308-250MG
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol 95%
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol
Formule: C7H15NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044222
CAS nummer: 373603-88-4