4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904449-1G
OR904449-250MG
APOSOR904449-1GEA
541
EUR
APOSOR904449-1G
APOSOR904449-250MG
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formule:
C₇H₉NO₂S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12027007 CAS nummer: 119778-44-8 |