Ethyl 2-oxovalerate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904458-100G OR904458-25G
APOSOR904458-100GEA 1180 EUR
APOSOR904458-100G APOSOR904458-25G
Ethyl 2-oxovalerate 96%
Ethyl-2-oxovalerate
Formule: C₇H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410882
CAS nummer: 50461-74-0