4-(Thiazol-2-yl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904473-1G OR904473-250MG
APOSOR904473-1GEA 614 EUR
APOSOR904473-1G APOSOR904473-250MG
4-(Thiazol-2-yl)aniline 95%
4-(Thiazol-2-yl)aniline
Formule: C₉H₈N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06655097
CAS nummer: 193017-26-4