1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904477-1G OR904477-250MG
APOSOR904477-1GEA 388 EUR
APOSOR904477-1G APOSOR904477-250MG
1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₇N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02665163
CAS nummer: 383136-27-4