2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR904478-1G OR904478-250MG OR904478-5G
APOSOR904478-1GEA 196 EUR
APOSOR904478-1G APOSOR904478-250MG APOSOR904478-5G
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09832936
CAS nummer: 1004-17-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III