Ethyl 2-oxobutanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2-oxobutanoate, Ethyl 2-oxobutyrate
OR904493-100G OR904493-25G
APOSOR904493-100GEA 408 EUR
APOSOR904493-100G APOSOR904493-25G
Ethyl 2-oxobutanoate 95%
Ethyl-2-oxobutanoate
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130.143 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03265336
CAS nummer: 15933-07-0