2-Pyrimidinecarbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9045-100G OR9045-500G OR9045-1G
APOSOR9045-100GEA 0 EUR
APOSOR9045-100G APOSOR9045-500G APOSOR9045-1G
2-Pyrimidinecarbonitrile 98%
2-Pyrimidinecarbonitrile
Formule: C₅H₃N₃
Smeltpunt: 37…44 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00160513
CAS nummer: 14080-23-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III