1-Pyridin-3-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904526-1G OR904526-250MG
APOSOR904526-1GEA 687 EUR
APOSOR904526-1G APOSOR904526-250MG
1-Pyridin-3-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyridin-3-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02665151
CAS nummer: 186801-36-5