1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)acetic acid
OR904643-1G OR904643-250MG
APOSOR904643-1GEA 281 EUR
APOSOR904643-1G APOSOR904643-250MG
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid
Formule: C₆H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00955795
CAS nummer: 19167-98-7