4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904656-1G OR904656-250MG
APOSOR904656-1GEA 330 EUR
APOSOR904656-1G APOSOR904656-250MG
4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile 95%
4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
Formule: C₁₂H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664880
CAS nummer: 169036-66-2