4-Amino-3,5-xylenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR904670-100G OR904670-25G OR904670-5G
APOSOR904670-100GEA 367 EUR
APOSOR904670-100G APOSOR904670-25G APOSOR904670-5G
4-Amino-3,5-xylenol 98%
4-Amino-3,5-xylenol
Formule: C₈H₁₁NO
Smeltpunt: 181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01741459
CAS nummer: 3096-70-6