1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904676-10G OR904676-1G OR904676-5G
APOSOR904676-10GEA 906 EUR
APOSOR904676-10G APOSOR904676-1G APOSOR904676-5G
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine 97%
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061050
CAS nummer: 104395-86-0