2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, Furaneol, 4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one
OR904751-100G OR904751-500G
APOSOR904751-100GEA 132 EUR
APOSOR904751-100G APOSOR904751-500G
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone 95%
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone
Formule: C₆H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010706
CAS nummer: 3658-77-3