3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904762-1G OR904762-250MG
APOSOR904762-1GEA 62.9 EUR
APOSOR904762-1G APOSOR904762-250MG
3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile 98%
3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile
Formule: C₅HCl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16621820
CAS nummer: 35857-93-3