1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904769-1G OR904769-25G OR904769-5G
APOSOR904769-1GEA 125 EUR
APOSOR904769-1G APOSOR904769-25G APOSOR904769-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00159635
CAS nummer: 25016-12-0