Ethyl-2-cyano-2-(pyrimidin-2-yl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904774-1G OR904774-250MG
APOSOR904774-1GEA 138 EUR
APOSOR904774-1G APOSOR904774-250MG
Ethyl-2-cyano-2-(pyrimidin-2-yl)acetate 95%
Ethyl-2-cyano-2-(pyrimidin-2-yl)acetate
Formule: C₉H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00297325
CAS nummer: 65364-63-8