Ethyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904776-1G OR904776-5G
APOSOR904776-1GEA 0 EUR
APOSOR904776-1G APOSOR904776-5G
Ethyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 98%
Ethyl-2-methylthiophene-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₀O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698267
CAS nummer: 19432-66-7