4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904781-10G OR904781-1G OR904781-5G
APOSOR904781-10GEA 260 EUR
APOSOR904781-10G APOSOR904781-1G APOSOR904781-5G
4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16999770
CAS nummer: 56962-12-0