3-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904797-1G OR904797-250MG
APOSOR904797-1GEA 132 EUR
APOSOR904797-1G APOSOR904797-250MG
3-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C8H12N2O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07186448
CAS nummer: 1001020-17-2