(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Acetamidophenylboronic acid, 4-Acetamidobenzeneboronic acid, 4-Acetylaminophenylboronic acid
OR9048-5G
OR9048-25G
APOSOR9048-5GEA
93.5
EUR
APOSOR9048-5G
APOSOR9048-25G
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Formule:
C₈H₁₀BNO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02179451 CAS nummer: 101251-09-6 |