3-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904805-1G OR904805-250MG
APOSOR904805-1GEA 811 EUR
APOSOR904805-1G APOSOR904805-250MG
3-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 95%
3-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formule: C7H7N3
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062968
CAS nummer: 194278-45-0