Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904812-1G OR904812-250MG
APOSOR904812-1GEA 50.5 EUR
APOSOR904812-1G APOSOR904812-250MG
Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate 95%
Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03778975
CAS nummer: 517870-22-3