4-Methoxybenzyl isocyanide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(Isocyanomethyl)-4-methoxybenzene
OR904817-1G OR904817-250MG
APOSOR904817-1GEA 962 EUR
APOSOR904817-1G APOSOR904817-250MG
4-Methoxybenzyl isocyanide 95%
4-Methoxybenzyl isocyanide
Formule: C₉H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664572
CAS nummer: 1197-58-6