trans-1,4-Cyclohexanedimethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904832-1G OR904832-25G OR904832-5G
APOSOR904832-1GEA 0 EUR
APOSOR904832-1G APOSOR904832-25G APOSOR904832-5G
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol 97%
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol
Formule: C₈H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066360
CAS nummer: 3236-48-4