2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR904924-1G OR904924-5G
APOSOR904924-1GEA 35.1 EUR
APOSOR904924-1G APOSOR904924-5G
2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine 98%
2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine
Formule: C₁₁H₁₇N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00267378
CAS nummer: 61501-04-0