3-Amino-6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904953-100MG OR904953-1G OR904953-250MG
APOSOR904953-100MGEA 57 EUR
APOSOR904953-100MG APOSOR904953-1G APOSOR904953-250MG
3-Amino-6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile 95%
3-Amino-6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile
Formule: C5H3ClN4
MW: 154.5600 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697784
CAS nummer: 17231-50-4