5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904985-1G OR904985-250MG
APOSOR904985-1GEA 178 EUR
APOSOR904985-1G APOSOR904985-250MG
5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine 95%
5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine
Formule: C₇H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10566045
CAS nummer: 1210838-82-6