1,2,4-Triazool 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
OR9050-100G OR9050-1KG OR9050-500G
APOSOR9050-100GEA 30.8 EUR
APOSOR9050-100G APOSOR9050-1KG APOSOR9050-500G
1,2,4-Triazool 97%
1,2,4-Triazool
Formule: C₂H₃N₃
Kookpunt: 260 °C
Smeltpunt: 118…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005228
CAS nummer: 288-88-0
EINECS: 206-022-9