Methyl-6-cyanopicolinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Cyano-2-pyridine carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-cyanopicolinate
OR905007-1G OR905007-250MG
APOSOR905007-1GEA 68.7 EUR
APOSOR905007-1G APOSOR905007-250MG
Methyl-6-cyanopicolinate 95%
Methyl-6-cyanopicolinate
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367924
CAS nummer: 98436-83-0