2-Bromoisobutyric acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905022-100G OR905022-500G
APOSOR905022-100GEA 24.6 EUR
APOSOR905022-100G APOSOR905022-500G
2-Bromoisobutyric acid 95%
2-Bromoisobutyric acid
Formule: C₄H₇BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004168
CAS nummer: 2052-01-9