2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905054-1G OR905054-250MG
APOSOR905054-1GEA 468 EUR
APOSOR905054-1G APOSOR905054-250MG
2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine 95%
2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine
Formule: C₆H₁₀N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 89488-74-4