Creatinine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR905165-1KG OR905165-250G
APOSOR905165-1KGEA 440 EUR
APOSOR905165-1KG APOSOR905165-250G
Creatinine 95+%
Creatinine
Formule: C₄H₇N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059730
CAS nummer: 60-27-5