4-Aminomethylquinoline hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905248-1G OR905248-250MG
APOSOR905248-1GEA 238 EUR
APOSOR905248-1G APOSOR905248-250MG
4-Aminomethylquinoline hydrochloride 95%
4-Aminomethylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05861486
CAS nummer: 1095661-17-8